compliance-icons
Thermo Scientific™ Maltekstraktagar (dehydreret)
Artikelnummer. p-200112232
500 g, 500g
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10321063
Brand: Thermo Scientific™ CM0059B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter, isoler og opregn gær og skimmelsvampe med typisk morfologi og pigmentering ved hjælp af medium.
Opdag, isoler og opregn gær og skimmelsvampe med Thermo Scientific™ Oxoid™ Maltekstraktagar (Dehydreret). Mykologisk pepton i mediet giver en frodig vækst af gær og skimmelsvampe med typisk morfologi og pigmentering.
Maltekstraktagar ligner formlen for Galloway og Burgess 1, der bruges til påvisning, isolering og optælling af gær og skimmelsvampe. Til mykologiske tællinger kan det være ønskeligt at fremstille det mere sure medium for at undertrykke bakterievækst.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Maltekstraktagar
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 10,0L medium
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer6264135 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/06/2025 Artikelnummer
Partinummer6205654 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/12/2024 ArtikelnummerCM0059B
Partinummer6160703 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/10/2024 ArtikelnummerCM0059B
Partinummer6121365 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/07/2024 ArtikelnummerCM0059B
Partinummer6002276 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/04/2024 ArtikelnummerCM0059B
compliance-icons
Produktidentifikator
  • MALT EXCTRACT AGAR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Barley, malt
Kun til laboratoriebrug
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Maltekstraktagar (dehydreret) >