Få mere at vide
Thermo Scientific™ Malt ekstrakt agar + chloramphenicol
Artikelnummer. 15852447
Skift visning
Mængde:
10 plader
Artikelnummer. Mængde
15852447 10 plader
1 options
Artikelnummer. 15852447 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO1275A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 DKK
    103.91 DKK / Pakke med 10
    Spare 1.09 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Understøt svampevækst med denne agar og giver optimale betingelser for præcis identifikation.
Understøttelse af svampevækst med Malt Extract Agar beriget med chloramphenicol, hvilket giver optimale betingelser for nøjagtig identifikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Indhold og opbevaring 2 °C til 12 °C
Format 90 mm
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar-plade
Fyld volumen 17 mL
Mængde 10 plader