Få mere at vide
Thermo Scientific™ Maltekstraktagar
Beskrivelse
Opdag, isoler og opregn gær og skimmelsvampe med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Maltekstraktagar. Mykologisk pepton i mediet giver en frodig vækst af gær og skimmelsvampe med typisk morfologi og pigmentering. På grund af mediets sure natur hæmmer det væksten af bakterier, hvilket resulterer i forbedret isolering af gær og skimmelsvampe fra materialer, der er stærkt inficeret med bakterier.
Brug maltekstraktagar til påvisning, isolering og optælling af gær og skimmelsvampe.
- Understøtter frodig vækst af gær og skimmelsvampe, samtidig med at den hæmmer væksten af bakterier.
Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier. Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Okkergul, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Oversigt | Maltekstraktagar |
| Format | 90 mm plade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |