Få mere at vide
Malotilate, MedChemExpress
Beskrivelse
Malotilate (NKK 105), an orally active hepatotropic agent and an anti-fibrotic substance, selectively inhibits the 5-lipoxygenase (5-LOX) (IC50=4.7 μM). Malotilate prevents the development of hepatocytic injury in alcohol-pyrazole hepatitis by decreasing hepatic acetaldehyde levels and preventing the retention of transferrin in the hepatocytes.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Malotilate |
| CAS | 59937-28-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H16O4S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | NKK 105 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (346.76 mM) |
| SMIL | O=C(OC(C)C)/C(C(OC(C)C)=O)=C1SC=CS\1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.38 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?