Få mere at vide
Malononitril, 99%
Description
Tværbindingsmiddel til modifikation af proteiner via amidering. Malononitril anvendes som en forløber ved fremstilling af anti-cancer lægemiddel, triamteren, adenin, methotrexat, thiamin, akrylfibre og farvestoffer. Det bruges i Knoevenagel-kondensation til fremstilling af 2-chlorbenzalmalononitril ved at reagere med 2-chlorbenzaldehyd. Det fungerer som et udvaskningsmiddel for guld. Det bruges som et råmateriale til Gewald-reaktionen af keton eller aldehyd til fremstilling af 2-aminothiophen ved hjælp af elementært svovl og en base. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af [1,6]-naphthyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, chromeno[2,3-b]pyridin og dihydro-1,4-dithiepinskeletter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tværbindingsmiddel til modifikation af proteiner via amidering. Malononitril anvendes som en precursor i fremstillingen af anti-cancer lægemiddel, triamteren, adenin, methotrexat, thiamin, akrylfibre og farvestoffer. Det bruges i Knoevenagel-kondensation til fremstilling af 2-chlorbenzalmalononitril ved at reagere med 2-chlorbenzaldehyd. Det fungerer som et udvaskningsmiddel for guld. Det bruges som et råmateriale til Gewald-reaktionen af keton eller aldehyd til fremstilling af 2-aminothiophen ved hjælp af elementært svovl og en base. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af [1,6]-naphthyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, chromeno[2,3-b]pyridin og dihydro-1,4-dithiepinskeletter.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, eddikesyre, chloroform, ethanol, ether og benzen.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer og stærke baser.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Malononitrile |
| Smeltepunkt | 30 °C til 34 °C |
| Tæthed | 1.049 |
| Kogepunkt | 220 °C til 222 °C |
| Flammepunkt | 112 °C (233 °F) |
| Brydningsindeks | 1.415 |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN2647 |
| Beilstein | 773697 |
| Merck Index | 14,5711 |
| Show More |