Få mere at vide
Malononitrile, 99%
Artikelnummer. 11408840
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408840 5 g 5g
11467307 100 g 100g
11477307 500 g 500g
11487307 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15046.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.063 g/mol
Tværbindingsmiddel til modifikation af proteiner via amidering. Malononitril anvendes som en forløber ved fremstilling af anti-cancer lægemiddel, triamteren, adenin, methotrexat, thiamin, akrylfibre og farvestoffer. Det bruges i Knoevenagel-kondensation til fremstilling af 2-chlorbenzalmalononitril ved at reagere med 2-chlorbenzaldehyd. Det fungerer som et udvaskningsmiddel for guld. Det bruges som et råmateriale til Gewald-reaktionen af keton eller aldehyd til fremstilling af 2-aminothiophen ved hjælp af elementært svovl og en base. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af [1,6]-naphthyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, chromeno[2,3-b]pyridin og dihydro-1,4-dithiepinskeletter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tværbindingsmiddel til modifikation af proteiner via amidering. Malononitril anvendes som en precursor i fremstillingen af anti-cancer lægemiddel, triamteren, adenin, methotrexat, thiamin, akrylfibre og farvestoffer. Det bruges i Knoevenagel-kondensation til fremstilling af 2-chlorbenzalmalononitril ved at reagere med 2-chlorbenzaldehyd. Det fungerer som et udvaskningsmiddel for guld. Det bruges som et råmateriale til Gewald-reaktionen af keton eller aldehyd til fremstilling af 2-aminothiophen ved hjælp af elementært svovl og en base. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af [1,6]-naphthyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, chromeno[2,3-b]pyridin og dihydro-1,4-dithiepinskeletter.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, eddikesyre, chloroform, ethanol, ether og benzen.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-77-3
Molekylær formel C3H2N2
MDL nummer MFCD00001883
InChI nøgle CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
IUPAC navn propandinitril
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malononitrile
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Tæthed 1.049
Kogepunkt 220°C to 222°C
Flammepunkt 112°C
Brydningsindeks 1.415
Mængde 5 g
FN nummer UN2647
Beilstein 773697
Merck Index 14,5711
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln.,acetone,acetic acid,chloroform,ethanol,ether and benzene.
SMIL N#CCC#N
Molekylvægt (g/mol) 66.06
Formel vægt 66.06
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malononitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propanedinitrile