Få mere at vide
Malononitril, 99%
Artikelnummer. 10499620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10499620 100 g Glasflaske 100g
10264980 500 g Glasflaske 500g
10200020 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10499620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    268.66 DKK
    242.65 DKK / 100g
    Spare 26.01 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-77-3
Molekylær formel C3H2N2
Molekylvægt (g/mol) 66.06
MDL nummer MFCD00001883
InChI nøgle CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
IUPAC navn propandinitril
SMIL C(C#N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malononitrile
Navn note 99%
Smeltepunkt 30,0 °C til 34,0 °C
Farve Brun-gul til hvid
Tæthed 1.0400g/mL
Kogepunkt 220,0 °C
Flammepunkt 112 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCCH2CN
Mængde 100 g
Beilstein 02,589
Fieser 04,317
Merck Index 15,5775
Specifik vægtfylde 1.04
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 133 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, benzen og acetone
Formel vægt 66.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malononitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.