Få mere at vide
Malononitrile, 99%
Artikelnummer. p-7022325
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408840
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15046.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.063 g/mol
Tværbindingsmiddel til modifikation af proteiner via amidering. Malononitril anvendes som en forløber ved fremstilling af anti-cancer lægemiddel, triamteren, adenin, methotrexat, thiamin, akrylfibre og farvestoffer. Det bruges i Knoevenagel-kondensation til fremstilling af 2-chlorbenzalmalononitril ved at reagere med 2-chlorbenzaldehyd. Det fungerer som et udvaskningsmiddel for guld. Det bruges som et råmateriale til Gewald-reaktionen af keton eller aldehyd til fremstilling af 2-aminothiophen ved hjælp af elementært svovl og en base. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af [1,6]-naphthyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, chromeno[2,3-b]pyridin og dihydro-1,4-dithiepinskeletter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tværbindingsmiddel til modifikation af proteiner via amidering. Malononitril anvendes som en precursor i fremstillingen af anti-cancer lægemiddel, triamteren, adenin, methotrexat, thiamin, akrylfibre og farvestoffer. Det bruges i Knoevenagel-kondensation til fremstilling af 2-chlorbenzalmalononitril ved at reagere med 2-chlorbenzaldehyd. Det fungerer som et udvaskningsmiddel for guld. Det bruges som et råmateriale til Gewald-reaktionen af keton eller aldehyd til fremstilling af 2-aminothiophen ved hjælp af elementært svovl og en base. Ydermere spiller det en vigtig rolle i fremstillingen af [1,6]-naphthyridiner, gamma-ketoamider, 1,4-dihydropyridin, chromeno[2,3-b]pyridin og dihydro-1,4-dithiepinskeletter.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, eddikesyre, chloroform, ethanol, ether og benzen.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-77-3
Molekylær formel C3H2N2
MDL nummer MFCD00001883
InChI nøgle CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
IUPAC navn propandinitril
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malononitrile
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Tæthed 1.049
Kogepunkt 220°C to 222°C
Flammepunkt 112°C
Brydningsindeks 1.415
Mængde 5 g
FN nummer UN2647
Beilstein 773697
Merck Index 14,5711
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln.,acetone,acetic acid,chloroform,ethanol,ether and benzene.
SMIL N#CCC#N
Molekylvægt (g/mol) 66.06
Formel vægt 66.06
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malononitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Propanedinitrile