Få mere at vide
Malonsyre, TRC
Artikelnummer. 30006093
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006093 100 g
30005980 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30006093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM158005100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-82-2
Molekylær formel C3 H4 O4
Molekylvægt (g/mol) 104.06
Synonym Propanedioic acid (9CI, ACI), Malonic acid (8CI), 1,3-Propanedioic acid, Carboxyacetic acid, Dicarboxymethane, Malonates, MeSH ID: D008314, Methanedicarboxylic acid, NSC 8124
IUPAC navn propanediosyre
SMIL OC(=O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonic acid (Propanedioic acid)
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Formel vægt 104.011