Få mere at vide
Malonic Acid Disodium Salt Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Malonic Acid Disodium Salt Monohydrate |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O4.2Na.H2O/c4-2(5)1-3(6)7;;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;;1H2/q;2*+1;/p-2 |
| Formel vægt | 165.9854 |