Få mere at vide
Malonic acid disodium salt hydrate, 99%
Artikelnummer. 10685681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10685681 100 g Plastflaske 100g
10645501 25 g Plastflaske 25g
10165503 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413501000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132499-82-2 | C3H2Na2O4 | 148.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132499-82-2
Molekylær formel C3H2Na2O4
Molekylvægt (g/mol) 148.03
MDL nummer MFCD00149114
InChI nøgle PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn dinatriumpropandioat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonic acid disodium salt monohydrate
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH2(COONa)2·H2O
Mængde 100 g
Formel vægt 148.03
Procent renhed ≥98.5% (on dry substance)
Fysisk form Krystallinsk pulver