missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Malonic Acid-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Malonic Acid-d4 |
| CAS | 813-56-9 |
| Molekylær formel | C3 D4 O4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Propanedioic-2,2-d2 Acid-1,3-d2, Malonic-d2 Acid-d2, Propanedioic-d2 Acid-d2, Tetradeuteriomalonic Acid, Propanedioic Acid-d4, 1,3-Propanedioic Acid-d4, Carboxyacetic Acid-d4, Dicarboxymethane-d4, Methanedicarboxylic Acid-d4, NSC 8124-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1D2/hD2 |
| SMIL | [2H]OC(=O)C([2H])([2H])C(=O)O[2H] |
| IUPAC navn | dideuterio 2,2-dideuteriopropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.086 |
| Formel vægt | 108.036 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?