Få mere at vide
Malonsyre-1,2,3-13C3, TRC
Artikelnummer. 30483827
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483827 10 mg
30481824 100 mg
30470208 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM15800910MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102342-85-8
Molekylær formel 13C3H4O4
Molekylvægt (g/mol) 107.04
Synonym Propanedioic Acid-1,2,3-13C3, 1,3-Propanedioic Acid-1,2,3-13C3, Carboxyacetic Acid-1,2,3-13C3, Dicarboxymethane-1,2,3-13C3, Methanedicarboxylic Acid-1,2,3-13C3, NSC 8124-2-1,2,3-13C3, [1,2,3-13C3]-Malonic acid
SMIL O[13C]([13C]([H])([H])[13C](O)=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Malonic Acid-1,2,3-13C3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1,2+1,3+1