Få mere at vide
Malondialdehyd Bis(phenylimin) Monohydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30466515
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30466515 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30466515 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM198140250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malondialdehyde Bis(phenylimine) Monohydrochloride
CAS 123071-42-1
Molekylær formel C15H14N2 . HCl
Mængde 250 mg
Synonym Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, monohydrochloride (9CI), Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, Malonaldehyde dianilide hydrochloride, Malondialdehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, N,N'-1,3-Propanediylidenebis[benzenamine] hydrochloride (1:1), Malonaldehyde dianilide monohydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H
SMIL Cl.C(C=Nc1ccccc1)C=Nc2ccccc2
IUPAC navn N,N'-diphenylpropan-1,3-diimin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 258.75
Formel vægt 258.0924