Få mere at vide
Malonamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Malonamide |
| CAS | 108-13-4 |
| Molekylær formel | C3H6N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Propanediamide, Malondiamide, Malonic Acid Diamide, Malonic Diamide, Malonodiamide, NSC 2134 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2,(H2,4,6)(H2,5,7) |
| SMIL | NC(=O)CC(=O)N |
| IUPAC navn | propandiamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 102.09 |
| Formel vægt | 102.0429 |