missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Malonamide-13C3, TRC

Artikelnummer. 30472341
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472341 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM15800210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Malonamide-13C3
CAS 1330165-30-4
Molekylær formel 13C3H6N2O2
Mængde 10 mg
Synonym Propanediamide-13C3, Malondiamide-13C3, Malonic Acid Diamide-13C3, Malonic Diamide-13C3, Malonodiamide-13C3, NSC 2134-13C3
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2,(H2,4,6)(H2,5,7)/i1+1,2+1,3+1
SMIL N[13C]([13CH2][13C](N)=O)=O
IUPAC navn malonamide-13C3
Molekylvægt (g/mol) 105.07
Formel vægt 105.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.