Få mere at vide
Malonamamidinhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477246
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477246 25 g 25g
11487246 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477246 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25569.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34570-17-7 | C3H7ClN3O | 136.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34570-17-7
Molekylær formel C3H7ClN3O
Molekylvægt (g/mol) 136.56
MDL nummer MFCD00013007
InChI nøgle MDSJPVJGEXMXIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonamamidine hydrochloride, 3-amino-3-iminopropanamide hydrochloride, amidinomalonamide hydrochloride, 2-carbamimidoylacetamide hydrochloride, propanamide, 3-amino-3-imino-, monohydrochloride, amidinomalonamide hcl, amindinomalonamide, malonamideamidine hydrochloride, tos-bb-1115
PubChem CID 3084595
IUPAC navn 3-amino-3-iminopropanamid;hydrochlorid
SMIL [Cl].NC(=N)CC(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonamamidine hydrochloride
Smeltepunkt 170°C to 174°C
Mængde 25 g
Formel vægt 137.57
Procent renhed ≥98%