Få mere at vide
Malonaldehyd bis(phenylimin) monohydrochlorid, 97+%
Artikelnummer. 11470327
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470327 100 g 100g
11460327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21721.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 123071-42-1 | C15H15ClN2 | 258,749 g/mol
Malonaldehyd bis(phenylimin) monohydrochlorid er et nyttigt fluorescerende cyaninfarvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Malonaldehyd bis(phenylimin) monohydrochlorid er et nyttigt fluorescerende cyaninfarvestof.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis).
Bemærkninger
Hygroskopisk, opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123071-42-1
Molekylær formel C15H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 258.749
MDL nummer MFCD00054634
InChI nøgle FLMLOZWXXPLHIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym malonaldehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hydrochloride, malondialdehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hcl, malonaldehydedianilidehydrochloride, n-3-phenylimino-1-propen-1-yl aniline hydrochloride, n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride, 1e,3e-n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride
PubChem CID 12213307
IUPAC navn N,N'-diphenylpropan-1,3-diimin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C(C=C1)N=CCC=NC2=CC=CC=C2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
Smeltepunkt ∽215 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (delvist).
Formel vægt 258.75
Procent renhed 98%