Få mere at vide
Cadence Science™ Formbare dyrefodringsnåle i rustfrit stål
Artikelnummer. p-4817835
Måler:
18G
20G
Diameter (metrisk) kugle:
1,9 mm
2,3 mm
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3,1 tommer.
Artikelnummer. 12393800
Brand: Cadence Science™ 9921
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at imødekomme de særlige behov hos farmakologer, toksikologer, patologer og andre biomedicinske forskere, der arbejder med forsøgsdyr. Cadence Science™ Formbare dyrefodernåle i rustfrit stål er sterile og til engangsbrug.
  • Type 304 rustfri stålkonstruktion
  • Formbar
  • Steril
  • Engangs
  • 100/æske, 20 x 5/steril pose
Tekniske data
Produkttype Fodernål til dyr
Materiale Rustfrit stål (304)
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Fodring af dyr
Måler 20G
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (metrisk) kugle 1,9 mm