Få mere at vide
Cadence Science™ Formbare dyrefodringsnåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 16367555
Skift visning
Måler:
18G
20G
Diameter (metrisk) kugle:
1,9 mm
2,3 mm
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3,1 tommer.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måler Diameter (metrisk) kugle Længde (engelsk)
16367555 18G 2,3 mm 3,1 tommer.
12393800 20G 1,9 mm 1,5 tommer
11948104 18G 2,3 mm 2 tommer
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16367555 Leverandør Cadence Science™ Leverandørnr. 9917
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Designet til at imødekomme de særlige behov hos farmakologer, toksikologer, patologer og andre biomedicinske forskere, der arbejder med forsøgsdyr. Cadence Science™ Formbare dyrefodernåle i rustfrit stål er sterile og til engangsbrug.
  • Type 304 rustfri stålkonstruktion
  • Formbar
  • Steril
  • Engangs
  • 100/æske, 20 x 5/steril pose
Tekniske data
Produkttype Fodernål til dyr
Materiale Rustfrit stål (304)
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Fodring af dyr
Måler 18G
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 3,1 tommer.
Diameter (metrisk) kugle 2,3 mm