Få mere at vide
Cadence Science™ Formbare dyrefodringsnåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 12393800
Skift visning
Måler:
18G
20G
Diameter (metrisk) kugle:
1,9 mm
2,3 mm
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3,1 tommer.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Måler Diameter (metrisk) kugle Længde (engelsk)
12393800 20G 1,9 mm 1,5 tommer
11948104 18G 2,3 mm 2 tommer
16367555 18G 2,3 mm 3,1 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12393800 Leverandør Cadence Science™ Leverandørnr. 9921
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Designet til at imødekomme de særlige behov hos farmakologer, toksikologer, patologer og andre biomedicinske forskere, der arbejder med forsøgsdyr. Cadence Science™ Formbare dyrefodernåle i rustfrit stål er sterile og til engangsbrug.
  • Type 304 rustfri stålkonstruktion
  • Formbar
  • Steril
  • Engangs
  • 100/æske, 20 x 5/steril pose
Tekniske data
Produkttype Fodernål til dyr
Materiale Rustfrit stål (304)
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Fodring af dyr
Måler 20G
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Diameter (metrisk) kugle 1,9 mm