Få mere at vide
Cadence Science™ Formbare dyrefodringsnåle i rustfrit stål
Artikelnummer. 11948104
Måler:
18G
20G
Diameter (metrisk) kugle:
1.9 mm
2.3 mm
Længde (engelsk):
1,5 tommer
2 tommer
3,1 tommer.
Artikelnummer. 11948104
Brand: Cadence Science™ 9918
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at imødekomme de særlige behov hos farmakologer, toksikologer, patologer og andre biomedicinske forskere, der arbejder med forsøgsdyr. Cadence Science™ Formbare dyrefodernåle i rustfrit stål er sterile og til engangsbrug.
  • Type 304 rustfri stålkonstruktion
  • Formbar
  • Steril
  • Engangs
  • 100/æske, 20 x 5/steril pose
Tekniske data
Produkttype Fodernål til dyr
Materiale Rustfrit stål (304)
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Fodring af dyr
Måler 18G
Sterilitet Steril
Længde (engelsk) 2 tommer
Diameter (metrisk) kugle 2.3 mm