Få mere at vide
Æblesyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17982126
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17982126 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17982126 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1332.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Æblesyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic Acid
CAS 6915-15-7
Analyt- eller komponentnavne DL-Malic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, Xeros, dl-Malic acid, (+/-)-Malic acid, R,S(+/-)-Malic acid, alpha-Hydroxysuccinic acid, Aspartic Acid Impurity A, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMIL OC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxybutanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 134.09
Mængde 250 mg
Formel vægt 134,0215 g/mol