Få mere at vide
Æblesyre, LoGiCal
Artikelnummer. 30457914
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457914 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457914 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1332.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-Malic Acid
CAS 6915-15-7
Analyt- eller komponentnavne DL-Malic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H6 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Malic acid, (2RS)-2-Hydroxybutanedioic acid, Butanedioic acid, hydroxy- (9CI), Malic acid (8CI), 2-Hydroxybutanedioic acid, 2-Hydroxyethane-1,2-dicarboxylic acid, 2-Hydroxysuccinic acid, DL-Malic acid, Deoxytetraric acid, E 296, FDA 2018, Hydroxybutanedioic acid, Hydroxysuccinic acid, Musashi-no-Ringosan, NSC 25941, Nanoveson M, Pomalus Acid, Xeros, dl-Malic acid, (+/-)-Malic acid, R,S(+/-)-Malic acid, alpha-Hydroxysuccinic acid, Aspartic Acid Impurity A, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Løsningstype Fedt
SMIL OC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn 2-hydroxybutanedioinsyre
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 134.09
Mængde 10 mg
Formel vægt 134,0215 g/mol