Få mere at vide
Maleimidoeddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleimidoacetic Acid |
| CAS | 25021-08-3 |
| Molekylær formel | C6H5NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrole-1-acetic Acid, N-(Carboxymethyl)maleimide, N-Maleimidoglycine, N-Maleoylglycine, NSC 266055 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO4/c8-4-1-2-5(9)7(4)3-6(10)11/h1-2H,3H2,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)CN1C(=O)C=CC1=O |
| IUPAC navn | 2-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.11 |
| Formel vægt | 155.0219 |