Få mere at vide
Maleimide, TRC
Artikelnummer. 30473972
Skift visning
Mængde:
2 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473972 2 g
30482686 10 g
30481827 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1249802G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-59-3
Molekylær formel C4H3NO2
Molekylvægt (g/mol) 97.07
Synonym 2,5-Dioxo-2,5-dihydropyrrole, 3-Pyrroline-2,5-dione, Maleic Imide, NSC 13684
IUPAC navn Pyrrol-2,5-Dione
SMIL O=C1NC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleimide
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
Formel vægt 97.0164