Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleimide |
| Smeltepunkt | 90,0 °C til 94,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 21,399 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, ethylether |
| IUPAC navn | pyrrol-2,5-dion |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Maleimide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H301-Giftig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.