Få mere at vide
Maleimid, 98+%
Artikelnummer. 11434504
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434504 250 g 250g
11418840 5 g 5g
11428840 25 g 25g
11424504 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11434504 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13135.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 541-59-3 | C8H4AgKN2O4 | 339,10 g/mol
Reagerer kvantitativt med sulfhydrylgrupper.Maleimid bruges til at immobilisere bovine serumalbumin-boronsyrekonjugater i forbindelse med silicaperler. Dens nanopartikeloverflade favoriserer konjugationen med cellepenetreringspeptider. Det er involveret i Rhodium-katalyseret konjugatarylering med arylboronsyrer. Det er aktivt involveret i Michael-additioner og Diels-Alder-reaktioner ved addition på tværs af dobbeltbindingen. Det fungerer som tværbindingsreagenser i polymerkemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagerer kvantitativt med sulfhydrylgrupper.Maleimid bruges til at immobilisere bovint serumalbumin-boronsyrekonjugater i forbindelse med silicaperler. Dens nanopartikeloverflade favoriserer konjugationen med cellepenetreringspeptider. Det er involveret i Rhodium-katalyseret konjugatarylering med arylboronsyrer. Det er aktivt involveret i Michael-additioner og Diels-Alder-reaktioner ved addition på tværs af dobbeltbindingen. Det fungerer som tværbindingsreagenser i polymerkemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-59-3
Molekylær formel C8H4AgKN2O4
Molekylvægt (g/mol) 339.10
MDL nummer MFCD00005494
InChI nøgle KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
PubChem CID 10935
ChEBI CHEBI:16072
IUPAC navn pyrrol-2,5-dion
SMIL [K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleimide
Smeltepunkt 90 °C til 94 °C
Tæthed 1.249
Kogepunkt 97 °C til 103 °C (5 mmHg)
Mængde 250 g
FN nummer UN2923
Beilstein 106910
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 97.07
Procent renhed ≥98%