Få mere at vide
Maleimid, 98+%
Artikelnummer. 11418840
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418840 5 g 5g
11428840 25 g 25g
11424504 50 g 50g
11434504 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11418840 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13135.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 541-59-3 | C8H4AgKN2O4 | 339,10 g/mol
Reagerer kvantitativt med sulfhydrylgrupper.Maleimid bruges til at immobilisere bovine serumalbumin-boronsyrekonjugater i forbindelse med silicaperler. Dens nanopartikeloverflade favoriserer konjugationen med cellepenetreringspeptider. Det er involveret i Rhodium-katalyseret konjugatarylering med arylboronsyrer. Det er aktivt involveret i Michael-additioner og Diels-Alder-reaktioner ved addition på tværs af dobbeltbindingen. Det fungerer som tværbindingsreagenser i polymerkemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagerer kvantitativt med sulfhydrylgrupper.Maleimid bruges til at immobilisere bovint serumalbumin-boronsyrekonjugater i forbindelse med silicaperler. Dens nanopartikeloverflade favoriserer konjugationen med cellepenetreringspeptider. Det er involveret i Rhodium-katalyseret konjugatarylering med arylboronsyrer. Det er aktivt involveret i Michael-additioner og Diels-Alder-reaktioner ved addition på tværs af dobbeltbindingen. Det fungerer som tværbindingsreagenser i polymerkemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 541-59-3
Molekylær formel C8H4AgKN2O4
Molekylvægt (g/mol) 339.10
MDL nummer MFCD00005494
InChI nøgle KWLWLQRUFFGWNG-UHFFFAOYSA-L
Synonym maleimide, 1h-pyrrole-2,5-dione, 2,5-pyrroledione, maleinimide, maleic imide, 3-pyrroline-2,5-dione, 2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, unii-2519r1ugp8, ccris 3408, 5-hydroxy-2h-pyrrol-2-one
PubChem CID 10935
ChEBI CHEBI:16072
IUPAC navn pyrrol-2,5-dion
SMIL [K+].[Ag+].O=C1[N-]C(=O)C=C1.O=C1[N-]C(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleimide
Smeltepunkt 90°C to 94°C
Tæthed 1.249
Kogepunkt 97°C to 103°C (5 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN2923
Beilstein 106910
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 97.07
Procent renhed ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleimide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Pyrrole-2,5-dione