Få mere at vide
Maleic Hydrazide, TRC
Artikelnummer. 30484198
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30484198 100 g
1 options
Artikelnummer. 30484198 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM124500100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic hydrazide
CAS 123-33-1
Molekylær formel C4 H4 N2 O2
Mængde 100 g
Synonym 3,6-Pyridazinedione, 1,2-dihydro-, 3(2H)-Pyridazinone, 6-hydroxy- (6CI,7CI), 1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 1,2,3,6-Tetrahydropyridazine-3,6-dione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Dioxopyridazine, 3,6-Pyridazinediol, 6-Hydroxy-3(2H)-pyridazinone, Antergon, Antyrost, MAH, MH, MH (hydrazide), Maleic acid cyclic hydrazide, Maleic cyclic hydrazide, Maleic hydrazide, Malepin, Malzid, Mazide, NSC 13892, NSC 234167, NSC 48832, NSC 8823, Regulox 36, Royal Slo-Gro, Sorbatran, Super De-Sprout, Yadi, Yake
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8)
SMIL O=C1NNC(=O)C=C1
IUPAC navn 1,2-dihydropyridazine-3,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 112.09
Formel vægt 112.0273