Få mere at vide
Maleic Hydrazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleic hydrazide |
| CAS | 123-33-1 |
| Molekylær formel | C4 H4 N2 O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 3,6-Pyridazinedione, 1,2-dihydro-, 3(2H)-Pyridazinone, 6-hydroxy- (6CI,7CI), 1,2-Dihydro-3,6-pyridazinedione, 1,2,3,6-Tetrahydropyridazine-3,6-dione, 3,6-Dihydroxypyridazine, 3,6-Dioxopyridazine, 3,6-Pyridazinediol, 6-Hydroxy-3(2H)-pyridazinone, Antergon, Antyrost, MAH, MH, MH (hydrazide), Maleic acid cyclic hydrazide, Maleic cyclic hydrazide, Maleic hydrazide, Malepin, Malzid, Mazide, NSC 13892, NSC 234167, NSC 48832, NSC 8823, Regulox 36, Royal Slo-Gro, Sorbatran, Super De-Sprout, Yadi, Yake |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-4(8)6-5-3/h1-2H,(H,5,7)(H,6,8) |
| SMIL | O=C1NNC(=O)C=C1 |
| IUPAC navn | 1,2-dihydropyridazine-3,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.09 |
| Formel vægt | 112.0273 |