Få mere at vide
Malesyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30483059
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30483059 100 g
1 options
Artikelnummer. 30483059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM124400100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic anhydride
CAS 108-31-6
Molekylær formel C4 H2 O3
Mængde 100 g
Synonym 2,5-Furandione, Maleic anhydride (8CI), 2,5-Dihydrofuran-2,5-dione, A 1018, BM 10, Baolilong A 1018, Crystal Man, Crystal Man AB, Dihydro-2,5-dioxofuran, GR 216, HA 59, HG 3-993-76, M 116389, M 188, Maleic acid anhydride, NSC 137651, NSC 137652, NSC 137653, NSC 9568, Nourymix MA 901, SY-A, Toxilic anhydride, WS 8201, cis-Butenedioic anhydride
InChI formel InChI=1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
SMIL O=C1OC(=O)C=C1
IUPAC navn furan-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 98.06
Formel vægt 98.0004