Få mere at vide
Malesyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30484024
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30484024 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30484024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM12440010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic anhydride
CAS 108-31-6
Molekylær formel C4 H2 O3
Mængde 10 g
Synonym 2,5-Furandione, Maleic anhydride (8CI), 2,5-Dihydrofuran-2,5-dione, A 1018, BM 10, Baolilong A 1018, Crystal Man, Crystal Man AB, Dihydro-2,5-dioxofuran, GR 216, HA 59, HG 3-993-76, M 116389, M 188, Maleic acid anhydride, NSC 137651, NSC 137652, NSC 137653, NSC 9568, Nourymix MA 901, SY-A, Toxilic anhydride, WS 8201, cis-Butenedioic anhydride
InChI formel InChI=1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
SMIL O=C1OC(=O)C=C1
IUPAC navn furan-2,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 98.06
Formel vægt 98.0004