Få mere at vide
Maleic Anhydride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15866230
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15866230 1 kg
15856230 100 g
15828260 500 g
15838260 5 kg
15848260 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15866230 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8004081000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-31-6
Tekniske data
Smeltepunkt 51°C to 53°C
Tæthed 1.32 g/cm3 at 55°C
Kogepunkt 202°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005518
Mængde 1 kg
Synonym Maleic anhydride, 2,5-Furanedione, Maleic anhydride
Molekylvægt (g/mol) 98.06