Få mere at vide
Maleinanhydrid, briketter
Artikelnummer. 16584324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16584324 25 kg 25kg
16574324 25 g -
16554324 1 kg -
16564324 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16584324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465660251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 DKK
    2544.81 DKK / 25kg
    Spare 80.19 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-31-6
Molekylær formel C4H2O3
Molekylvægt (g/mol) 98.06
MDL nummer MFCD00005518
InChI nøgle FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,5-dihydrofuran-2,5-dion
SMIL O=C1OC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic anhydride
Smeltepunkt 52,0 °C til 55,0 °C
Kogepunkt 200,0 °C
Flammepunkt 102 °C
Mængde 25 kg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: 400 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: reagerer med vand under dannelse af maleinsyre, 227 g/100 g acetone - 50 g/100 g benzen (25 °C), 112 g/100 g ethylacetat (25 °C) - 0,60 g/100 g CCl4, 52,5 g/100 g chloroform (25 °C) - 23,4 g/100 g toluen
Viskositet 1,6 mPa (60 °C)
Formel vægt 98.06