Få mere at vide
Maleinanhydrid, briketter
Artikelnummer. 16574324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16574324 25 g -
16554324 1 kg -
16564324 5 kg -
16584324 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16574324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 465660250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-31-6
Molekylær formel C4H2O3
Molekylvægt (g/mol) 98.06
MDL nummer MFCD00005518
InChI nøgle FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,5-dihydrofuran-2,5-dion
SMIL O=C1OC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic anhydride
Smeltepunkt 52,0 °C til 55,0 °C
Kogepunkt 200.0°C
Flammepunkt 102°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 400 g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid, 227 g/100 g acetone - 50 g/100 g benzene (25°C), 112 g/100 g ethylacetate (25°C)- 0,60 g/100 g ccl4, 52.5 g/100 g chloroform (25°C)-23,4 g/100 g toluen
Viskositet 1.6 mPa.s (60°C)
Formel vægt 98.06