Få mere at vide
Maleinsyreanhydrid, 99%, pastiller
Artikelnummer. 12695995 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12695995 5 kg Plast tromle 5kg
12694317 25 g Plastflaske 25g
12634937 1 kg Plastflaske 1kg
12654937 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12695995 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125240050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    845.00 DKK
    711.65 DKK / 5kg
    Spare 133.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-31-6
Molekylær formel C4H2O3
Molekylvægt (g/mol) 98.06
MDL nummer MFCD00005518
InChI nøgle FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
SMIL O=C1OC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic anhydride
Smeltepunkt 52,0 °C til 55,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.4800g/mL
Kogepunkt 200,0 °C
Flammepunkt 102 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plast tromle
Mængde 5 kg
Beilstein 17, V,11, 55
Fieser 04,316; 05,422
Merck Index 15,5768
Specifik vægtfylde 1.48
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 790 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: reagerer med vand og danner maleinsyre, 227g/100g acetone- 50g/100g benzen (25 °C), 112g/100g ethylacetat (25 °C)- 0,60g/100g ccl4,52,5g/100g kloroform (25 °C)-23,4g/100g toluen
IUPAC navn furan-2,5-dion
Viskositet 1,6 mPa (60 °C)
Formel vægt 98.06
Procent renhed 99%
Grad Reagens
Fysisk form Pellets
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.