Få mere at vide
Maleanhydrid, 98+%
Artikelnummer. 11424823
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424823 250 g 250g
11414823 1000 g 1000g
11434823 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12178.30
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98,06 g/mol
Maleinsyreanhydrid anvendes til fremstilling af umættede polyesterharpikser, 4-butandiol, fumairsyre, tetrahydrofuran og gamma-butyrolacton. Det bruges også som smøreolieadditiver, dispergeringsmidler, kunstige sødestoffer, smagsforstærkere, gulvpudser og korrosionshæmmere. Det finder anvendelse i produkter til personlig pleje som hårspray. Yderligere bruges det i vandbehandlingskemikalier, detergenter, lægemidler og copolymerer. Det er et aktivt substrat for Diels-Alder-reaktioner og dimeriserer til dannelse af cyclobutantetracarboxylsyredianhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Maleinsyreanhydrid anvendes til fremstilling af umættede polyesterharpikser, 4-butandiol, fumairsyre, tetrahydrofuran og gamma-butyrolacton. Det bruges også som smøreolieadditiver, dispergeringsmidler, kunstige sødestoffer, smagsforstærkere, gulvpudser og korrosionshæmmere. Det finder anvendelse i produkter til personlig pleje som hårspray. Yderligere bruges det i vandbehandlingskemikalier, detergenter, lægemidler og copolymerer. Det er et aktivt substrat for Diels-Alder-reaktioner og dimeriserer til dannelse af cyclobutantetracarboxylsyredianhydrid.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone og dioxan. Lidt opløseligt i methanol, chloroform og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, stærke reduktionsmidler, alkalimetaller og aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-31-6
Molekylær formel C4H2O3
Molekylvægt (g/mol) 98.06
MDL nummer MFCD00005518
InChI nøgle FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
IUPAC navn furan-2,5-dion
SMIL O=C1OC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic anhydride
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Kogepunkt 202 °C
Flammepunkt 103 °C (95 °C)
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 250 g
FN nummer UN2215
Beilstein 106909
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,5704
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, acetone og dioxan. Let opløselig i methanol, kloroform og benzen.
Formel vægt 98.06
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic anhydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H372-Forårsager organskader.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Maleic anhydride