Få mere at vide
Maleanhydrid, 98+%
Beskrivelse
Maleinsyreanhydrid anvendes til fremstilling af umættede polyesterharpikser, 4-butandiol, fumairsyre, tetrahydrofuran og gamma-butyrolacton. Det bruges også som smøreolieadditiver, dispergeringsmidler, kunstige sødestoffer, smagsforstærkere, gulvpudser og korrosionshæmmere. Det finder anvendelse i produkter til personlig pleje som hårspray. Yderligere bruges det i vandbehandlingskemikalier, detergenter, lægemidler og copolymerer. Det er et aktivt substrat for Diels-Alder-reaktioner og dimeriserer til dannelse af cyclobutantetracarboxylsyredianhydrid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maleinsyreanhydrid anvendes til fremstilling af umættede polyesterharpikser, 4-butandiol, fumairsyre, tetrahydrofuran og gamma-butyrolacton. Det bruges også som smøreolieadditiver, dispergeringsmidler, kunstige sødestoffer, smagsforstærkere, gulvpudser og korrosionshæmmere. Det finder anvendelse i produkter til personlig pleje som hårspray. Yderligere bruges det i vandbehandlingskemikalier, detergenter, lægemidler og copolymerer. Det er et aktivt substrat for Diels-Alder-reaktioner og dimeriserer til dannelse af cyclobutantetracarboxylsyredianhydrid.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone og dioxan. Lidt opløseligt i methanol, chloroform og benzen.
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, stærke baser, stærke reduktionsmidler, alkalimetaller og aminer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleic Anhydride |
| Smeltepunkt | 52 °C til 56 °C |
| Kogepunkt | 202 °C |
| Flammepunkt | 103 °C (95 °C) |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Mængde | 1000 g |
| FN nummer | UN2215 |
| Beilstein | 106909 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Merck Index | 14,5704 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Maleic anhydride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Maleic anhydride