Få mere at vide
Maleinsyre, TRC
Artikelnummer. 30480972
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30480972 25 g
1 options
Artikelnummer. 30480972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM12430025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic Acid
CAS 110-16-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C4 H4 O4
Mængde 25 g
Synonym (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, (Z)-2-Butenedioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
SMIL OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 116.07
Formel vægt 116.011
Procent renhed >95