Få mere at vide
Maleic Acid, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15898240
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15898240 5 kg
15878240 100 g
15846230 500 g
15888240 1 kg
15808250 50 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15898240 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8003805000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-16-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic Acid
Smeltepunkt 130°C to 135°C (lit.)
Tæthed 1.59 g/mL at 25°C
Mængde 5 kg
Molekylær formel HO2CCH=CHCO2H
MDL nummer MFCD00063177
Synonym cis-Butenedioic acid, Toxilic acid, cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
Molekylvægt (g/mol) 116.07
Grad Ungraded