Få mere at vide
Maleinsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17981036
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17981036 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17981036 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1439.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Maleinsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic Acid
CAS 110-16-7
Analyt- eller komponentnavne Maleic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid, Aspartic Acid Impurity H, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity I, Malic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity I
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
SMIL OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 116.07
Mængde 250 mg
Formel vægt 116,011 g/mol