Få mere at vide
Maleic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070240 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10070240 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10070240 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/1250/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 110-16-7
Smeltepunkt 134°C
Farve White
pH 1.3
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C4H4O4
MDL nummer MFCD00063177
Mængde 500 g
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 116.07
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Formel vægt 116.07g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.