Få mere at vide
Maleinsyre, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318613
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30318613 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30318613 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC14726000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic Acid
CAS 110-16-7
Analyt- eller komponentnavne Maleic Acid
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (Z)-2-Butenedioic acid, Maleic acid, (2Z)-Butene-2-dioic acid, Maleinic acid, Malezid CM, Scotchbond Multipurpose Etchant, Toxilic acid, cis-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, cis-2-Butenedioic acid, cis-Butenedioic acid, Aspartic Acid Impurity H, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity I, Malic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Impurity I
InChI formel InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
SMIL OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-men-2-enedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 116.07
Mængde 100 mg
Formel vægt 116,011 g/mol