Få mere at vide
Maleic Acid, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10598430 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10598430 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10598430 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/1255/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 110-16-7
Smeltepunkt 134°C
Farve White
pH 1.3
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C4H4O4
MDL nummer MFCD00063177
Mængde 500 g
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 116.07
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
Formel vægt 116.07g/mol
Fysisk form Powder