Få mere at vide
Maleic Acid, 99%
Artikelnummer. p-3734387 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Artikelnummer. 10396760
Brand: Thermo Scientific 125231000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-16-7
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00063177
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC navn (Z)-but-2-endisyre
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic acid
Smeltepunkt 134.0°C to 138.0°C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Merck Index 15, 5767
Opløselighedsinformation Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol and acetone, slightly soluble in ether and benzene, practically insoluble in carbon tetrachloride
Formel vægt 116.07
Procent renhed 99%
Mængde 100 g
Flammepunkt 127°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.