Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maleic acid |
| Smeltepunkt | 134,0 °C til 138,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Lineær formel | HO2CCH=CHCO2H |
| Beilstein | 02, IV, 2199 |
| Merck Index | 15, 5767 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 790 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glacial eddikesyre, opløselig i alkohol og acetone, let opløselig i ether og benzen, praktisk talt uopløselig i kulstoftetrachlorid |
| Formel vægt | 116.07 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Maleic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.