Få mere at vide
Maleinsyre, 99%
Artikelnummer. 10396760 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396760 100 g Plastflaske -
10439050 1 kg Plastflaske 1kg
10348843 5 kg Plast tromle 5kg
10033853 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10396760 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 125231000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    324.00 DKK
    273.65 DKK / 100g
    Spare 50.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-16-7
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00063177
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC navn (Z)-but-2-endisyre
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Maleic acid
Smeltepunkt 134,0 °C til 138,0 °C
Farve Hvid
Mængde 100 g
Flammepunkt 127 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plastflaske
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Merck Index 15, 5767
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 790 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glacial eddikesyre, opløselig i alkohol og acetone, let opløselig i ether og benzen, praktisk talt uopløselig i kulstoftetrachlorid
Formel vægt 116.07
Procent renhed 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic acid
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.