Få mere at vide
Maleinsyre, 99%
Artikelnummer. 10348843 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10348843 5 kg Plast tromle 5kg
10396760 100 g Plastflaske -
10439050 1 kg Plastflaske 1kg
10033853 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10348843 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 125230051
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116,07 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-16-7
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00063177
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC navn (Z)-but-2-endisyre
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic acid
Smeltepunkt 134,0 °C til 138,0 °C
Farve Hvid
Mængde 5 kg
Flammepunkt 127 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Plast tromle
Fysisk form Krystallinsk pulver
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel HO2CCH=CHCO2H
Beilstein 02, IV, 2199
Merck Index 15, 5767
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 790 g/L (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glacial eddikesyre, opløselig i alkohol og acetone, let opløselig i ether og benzen, praktisk talt uopløselig i kulstoftetrachlorid
Formel vægt 116.07
Procent renhed 99%