Få mere at vide
Maleinsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022020
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11492018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14596.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Maleinsyre bruges som forløber for fumarsyre, dimethylmaleat og glyoxalsyre. Det er en elektrofil og fungerer som dienophin i Diels-Alder-reaktioner. Det reagerer med lægemidler og danner mere stabile additionssalte som indacaterolmaleat, carfenazin, chlorpheniramin, pyrilamin, methylergonovin og thiethylperazin. Dens maleation er nyttig i biokemi som en hæmmer af transaminasereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Maleinsyre bruges som forløber for fumarsyre, dimethylmaleat og glyoxalsyre. Det er en elektrofil og fungerer som dienophin i Diels-Alder-reaktioner. Det reagerer med lægemidler og danner mere stabile additionssalte som indacaterolmaleat, carfenazin, chlorpheniramin, pyrilamin, methylergonovin og thiethylperazin. Dens maleation er nyttig i biokemi som en hæmmer af transaminasereaktioner.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, iseddike, alkohol og koncentreret svovlsyre. Lidt opløseligt i diethylether. Uopløseligt i benzen og chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, baser, reduktionsmidler, metaller og alkalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-16-7
Molekylær formel C4H4O4
Molekylvægt (g/mol) 116.07
MDL nummer MFCD00063177
InChI nøgle VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC navn (Z)-but-2-endisyre
SMIL OC(=O)\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maleic acid
Smeltepunkt 132°C to 136°C
Beilstein 605762
Merck Index 14,5703
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone,glacial acetic acid,alcohol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene and chloroform.
Formel vægt 116.07
Procent renhed ≥98%
Tæthed 1.59
Mængde 250 g
Flammepunkt 127°C (260°F)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Maleic acid